Learn More
Molybdän(VI)-oxid, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
77.95 CHF - 748.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1313-27-5 |
---|---|
Summenformel | MoO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 143.95 |
MDL-Nummer | MFCD00003469 |
InChI-Schlüssel | JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide |
PubChem CID | 14802 |
ChEBI | CHEBI:30627 |
IUPAC-Name | Trioxomolybdän |
SMILES | O=[Mo](=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11311898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011837.22 |
100 g |
77.95 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11321898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011837.36 |
500 g |
256.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11331898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011837.A3 |
2 kg |
748.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Molybdenum(VI) oxide is a very promising and stable molybdenum oxide for the electrochromic applications and used as a catalyst in oil industries. It is also used to make metal molybdenum. It has a wide band gap n-type semiconductor with distinctive electrochromic, thermochromic, and photochromic properties. It has been widely investigated as a smart material for catalysis sensors, lubricants, lithium battery, organic solar cells, and display materials. Molybdenum(VI) oxide (MoO3) is employed as an adhesive between enamels and metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1313-27-5 | |
143.95 | |
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N | |
14802 | |
Trioxomolybdän |
MoO3 | |
MFCD00003469 | |
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide | |
CHEBI:30627 | |
O=[Mo](=O)=O |
Spezifikation
1155°C (sublimation) | |
795°C | |
Weiß | |
99.95% (metals basis) | |
MFCD00003469 | |
Barely soluble in water; soluble in base. | |
O=[Mo](=O)=O | |
143.95 | |
CHEBI:30627 | |
Geruchsneutral | |
4.692 g/cm3 at 20°C |
Molybdenum(VI) oxide | |
1313-27-5 | |
Sublimiertes Pulver | |
MoO3 | |
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide | |
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N | |
Trioxomolybdän | |
14802 | |
143.94 | |
White to gray powder |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
Gehäuse H319-H335-H351
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-204-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QA4725000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Molybdenum(VI) oxide
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.