Learn More
Molybdän(VI)-oxid, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Molybdenum(VI) oxide is a very promising and stable molybdenum oxide for the electrochromic applications and used as a catalyst in oil industries. It is also used to make metal molybdenum. It has a wide band gap n-type semiconductor with distinctive electrochromic, thermochromic, and photochromic properties. It has been widely investigated as a smart material for catalysis sensors, lubricants, lithium battery, organic solar cells, and display materials. Molybdenum(VI) oxide (MoO3) is employed as an adhesive between enamels and metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1155°C (sublimation) |
Chemischer Name oder Material | Molybdenum(VI) oxide |
Schmelzpunkt | 795°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Sublimiertes Pulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% (metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Barely soluble in water; soluble in base. |
Formelmasse | 143.94 |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N04L023 | Analysenzertifikat | 06/02/2025 | 011837.36,011837.A3,011837.22 |
S25K009 | Analysenzertifikat | 19/07/2024 | 011837.36,011837.A3,011837.22 |
S11K007 | Analysenzertifikat | 19/06/2024 | 011837.36,011837.A3,011837.22 |
M24K004 | Analysenzertifikat | 31/01/2024 | 011837.36,011837.A3,011837.22 |
P26G049 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 011837.36,011837.A3,011837.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Molybdenum(VI) oxide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.