Learn More
Molybdän(VI)-oxid, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
55.88 CHF - 184.92 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1313-27-5 |
---|---|
Summenformel | MoO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 143.95 |
MDL-Nummer | MFCD00003469 |
InChI-Schlüssel | JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide |
PubChem CID | 14802 |
ChEBI | CHEBI:30627 |
IUPAC-Name | Trioxomolybdän |
SMILES | O=[Mo](=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13266319
|
Thermo Scientific Acros
447401000 |
100 g | Kunststoffflasche |
55.88 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13276319
|
Thermo Scientific Acros
447405000 |
500 g | Kunststoffflasche |
184.92 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1313-27-5 | |
143.95 | |
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N | |
14802 | |
Trioxomolybdän |
MoO3 | |
MFCD00003469 | |
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide | |
CHEBI:30627 | |
O=[Mo](=O)=O |
Spezifikation
1155.0°C | |
795.0°C | |
MoO3 | |
MFCD00003469 | |
Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. mineral acids, sol. of alkali, hydroxides and ammonia, soluble in potassium bitartrate | |
O=[Mo](=O)=O | |
143.95 | |
CHEBI:30627 | |
≥99.5% |
Molybdenum(VI) oxide | |
1313-27-5 | |
MoO3 | |
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide | |
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N | |
Trioxomolybdän | |
14802 | |
143.94 | |
ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
- Molybdenum(VI) oxide
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.