Learn More
Molybdän(V)-chlorid, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10241-05-1 | Cl5Mo | 273.20 g/mol
35.45 CHF - 1775.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10241-05-1
Summenformel Cl5Mo
Molekulargewicht (g/mol) 273.20
MDL-Nummer MFCD00003467
InChI-Schlüssel GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
Synonym molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
PubChem CID 61497
ChEBI CHEBI:30635
IUPAC-Name Molybdän(V)-chlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11361878
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011832.06
5 g
35.45 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11391878
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011832.18
50 g
167.00 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11371878
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011832.30
250 g
598.00 CHF
250 Gramm
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11381878
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011832.A1
1 kg
1775.00 CHF
1 Kilogramm
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Molybdenum pentachloride is employed as a brazing and soldering flux for monel, tungsten alloys and copper. It has been proven to be an efficient catalyst for the chlorination of aromatic rings and oxidative coupling reactions. It is a strong oxidizing agent. In the Friedel-Craft reaction, molybdenum pentachloride is used as a good lewis acid. Molybdenum pentachloride is used to prepare molybdenum by vapor deposition method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Molybdän(V)-chlorid, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals