Learn More
Molybdän-Standard für ICP, 1000 μg/ml in H2O, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 10671373
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdän-Standard für ICP, 1000 μg/ml in H2O, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10671373 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
250 ml, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
30 mL
125 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Poly-Flasche
Artikelnummer. 10671373
Marke: SPEX Certiprep PLMO92T
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Mo1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7, 7732-18-5
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdänstandard
Verpackung Poly-Flasche
CAS Min. % 0.1, 99.9
Menge 250 ml
CAS Max. % 0.1, 99.9
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Typ Certified Reference Material
Zur Verwendung mit (Anwendung) AA, ICP
Güte Assurance
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molybdän-Standard für ICP, 1000 μg/ml in H2O, SPEX CertiPrep™ >