Learn More
Molybdän-Standard für ICP, 1000 μg/ml in H2O, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 10671563
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdän-Standard für ICP, 1000 μg/ml in H2O, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10671563 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
125 ml, Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Click to view available options
Menge:
30 mL
125 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Poly-Flasche
Artikelnummer. 10671563
Marke: SPEX Certiprep PLMO92Y
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Mo1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemical Identifiers
CAS 7439-98-7, 7732-18-5
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Specifications
Chemischer Name oder Material Molybdänstandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS Min. % 0.1, 99.9
Menge 125 ml
CAS Max. % 0.1, 99.9
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Typ Certified Reference Material
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Zur Verwendung mit (Anwendung) AA, ICP
Güte Assurance
Show More Show Less
Produkt nur für den Laborgebrauch
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Molybdän-Standard für ICP, 1000 μg/ml in H2O, SPEX CertiPrep™ >