Learn More
Molybdänfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 x 150 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spécification
Spécification
Chemischer Name oder Material | Molybdenum foil |
Namenshinweis | 0.127mm (0.005 in.) thick, Hard |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 150 x 300 mm |
Reinheit (%) | 99.95% |
Gewicht | ≈19.5g/100x150mm |
Form | Folie |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Molybdänfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu