Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Biotinylated, complexed to Alexa Fluor™ 555 Streptavidin (Alexa Fluor™ 555 EGF complex)
Komplexe des Farbstoff-Streptavidin-Moleküls und des biotinylierten EGF
Marke:  Invitrogen™ E35350
915.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1033.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11558956
  • 1218.00 CHF / 100 Mikrogramm
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der fluoreszierend markierte EGF ermöglicht Wissenschaftlern die Untersuchung von Rezeptor-Membran-Interaktionen, die Untersuchung der Rezeptorverteilung, die Berechnung von Geschwindigkeitskonstanten für die Interaktion des EGF mit seinem Rezeptor und vieles mehr.
  • Biotinylierte Konjugate verwenden Biotin-XX, das einen langen Spacerarm enthält, der die Sondenaffinität für den EGF-Rezeptor erhöht
  • EGF-Molekül: 53 Aminosäuren, MW = 6.045 Da
  • Anzahl der Fluorophormoleküle auf jedem EGF-Molekül: 1
  • Die Fluoreszenz wird in der Regel mit einem Durchflusszytometer, Fluoreszenzmikroskop oder Fluorimeter überwacht
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Fluoreszenz
Wachstumsfaktor
Alexa Fluor™
Nasseis
Säugetierzellen
Lyophilisiert
Alexa Fluor Farbstoffe
100 μ g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2941320 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2024 Catalog NumberE35350
Chargennummer2454132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2022 Catalog NumberE35350
Chargennummer2409611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2021 Catalog NumberE35350
Chargennummer2409611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2021 Catalog NumberE35350
Chargennummer2273765 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2020 Catalog NumberE35350
Name des Produkts
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Biotinylated, complexed to Alexa Fluor™ 555 Streptavidin (Alexa Fluor™ 555 EGF complex) > 100 μg