Learn More
Pufferlösung, pH 1.679
Reagecon™ Pufferlösung wird bei 25 °C mittels einer normierten Testmethode bis zu einer Genauigkeit von ±0.01 geprüft. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche mit einem gültigen Verfallsdatum noch stabil sein.
Marke:  Reagecon 42508
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11862422
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Mit Standardpräzision auf einen NIST-Wert kalibriert
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
Farblos
Liquid
Merkmal
Fully miscible in water
100°C
1.679
250 ml
Yes
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 1.679 > Menge: 250 ml