Learn More
Invitrogen™ DiFMUP (6,8-Difluoro-4-Methylumbelliferyl Phosphate)
Analysieren Sie kontinuierlich saure Phosphatasen bei niedrigem pH-Wert
441.00 CHF - 4625.00 CHF
Spezifikation
Farbe Blau
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren Fluoreszent
Form Pulver
Substrat Phosphatasesubstrat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11560346
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
D6567
5mg
441.00 CHF
5 Milligramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11540256
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
D22065
10 × 10mg
4625.00 CHF
100 Milligramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DiFMUP ist ein fluoriertes 4-Methylumbelliferylphosphat(MUP)-Derivat, das einen niedrigeren pKa-Wert als MUP aufweist; dadurch ist DiFMUP ein hervorragendes Substrat für die kontinuierliche Bestimmung von sauren Phosphatasen bei niedrigem pH-Wert. Das Reaktionsprodukt von DiFMUP hat Anregungs-/Emissionsmaxima von ca. 358/450 nm.
Biochemische Kinase-Assays, biochemische Toxikologie-Assays, Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, zelluläre Toxikologie-Assays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, High-Content-Screening (HCS), Biologie der Kinasen, Phosphatase-Aktivität, Phosphatase-Aktivitäts-Assays, Biologie der Phosphatasen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Identifikation und Validierung von Ziel- und Leitstrukturen, Zielstruktur-basierte ADME/Tox-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Fluoreszent
Phosphatasesubstrat
Phosphatasen
Mikrotiterplatten-Lesegerät
Raumtemperatur
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Pulver
Chemisches Substrat
358⁄455
DiFMU
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ DiFMUP (6,8-Difluoro-4-Methylumbelliferyl Phosphate)