Learn More
Invitrogen™ DiFMUP (6,8-Difluoro-4-Methylumbelliferyl Phosphate)
Analysieren Sie kontinuierlich saure Phosphatasen bei niedrigem pH-Wert
Marke:  Invitrogen™ D22065
3477.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
3922.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11540256
  • 4755.00 CHF / 100 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
DiFMUP ist ein fluoriertes 4-Methylumbelliferylphosphat(MUP)-Derivat, das einen niedrigeren pKa-Wert als MUP aufweist; dadurch ist DiFMUP ein hervorragendes Substrat für die kontinuierliche Bestimmung von sauren Phosphatasen bei niedrigem pH-Wert. Das Reaktionsprodukt von DiFMUP hat Anregungs-/Emissionsmaxima von ca. 358/450 nm.
Biochemische Kinase-Assays, biochemische Toxikologie-Assays, Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, zelluläre Toxikologie-Assays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, High-Content-Screening (HCS), Biologie der Kinasen, Phosphatase-Aktivität, Phosphatase-Aktivitäts-Assays, Biologie der Phosphatasen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Identifikation und Validierung von Ziel- und Leitstrukturen, Zielstruktur-basierte ADME/Tox-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Fluoreszent
10 × 10mg
Chemisches Substrat
358⁄455
DiFMU
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Pulver
Phosphatasesubstrat
Phosphatasen
Mikrotiterplatten-Lesegerät
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2897817 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2024 Catalog NumberD22065
Chargennummer2770846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2023 Catalog NumberD22065
Chargennummer2641964 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2023 Catalog NumberD22065
Chargennummer2508033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2022 Catalog NumberD22065
Chargennummer2400903 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberD22065
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ DiFMUP (6,8-Difluoro-4-Methylumbelliferyl Phosphate) > 10 x 10 mg