Learn More
Invitrogen™ Dextran, Tetramethylrhodamine, 2,000,000 MW, Lysine Fixable
Rigorose Maßnahmen zur Entfernung von unkonjugiertem Farbstoff soweit praktikabel und anschließende Testung unsere Dextran-Konjugate per Dünnschichtchromatographie, um sicherzustellen, dass keine Verunreinigungen mit niedrigem Molekulargewicht vorhanden sind.
Marke:  Invitrogen™ D7139
603.44 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
603.44 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11540356
  • 802.00 CHF / 10 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Dextran
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Raumtemperatur
Invitrogen™
10 mg
Klassische Farbstoffe
555/580 nm.
Dokumentation
Documenti
Certificati
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2836720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberD7139
Chargennummer2775976 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog NumberD7139
Chargennummer2615865 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/03/2023 Catalog NumberD7139
Chargennummer2339907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2021 Catalog NumberD7139
Chargennummer2268347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2020 Catalog NumberD7139
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ Dextran, Tetramethylrhodamine, 2,000,000 MW, Lysine Fixable > 10 mg
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.