Learn More
Micronova™ Bestrahltes Microseal™ und Manschettenklebeband
Gewährleistet eine wirksame Versiegelung zwischen Handschuh und Kleidung. Micronova™ CSLB™ Microseal™ Klebeband ist mit Perforationen zum Abreißen in optimaler Länge versehen.
Marke:  Micronova™ CSLB-34WHIR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13147326
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleistet eine effektive Abdichtung zwischen Handschuh und Kleidungsstück.Micronova™ CSLB™ Microseal™ Klebeband mit Perforationen für optimales Aufreißen in optimaler Länge.
Das Micronova bestrahlte Microseal™ Manschetten-Dichtungsklebeband ist ein Polyethylen-Klebeband mit niedriger Dichte und niedriger Ausgasung mit druckempfindlichem, sauber ablösbarem Acrylkleber und Perforationen in Intervallen von 7,6 cm, das es Benutzern ermöglicht, das Klebeklebeband in optimalen Längen zu binden und zu reißen, um den Handschuh an der Kleidung zu befestigen. Erhältlich mit einer Breite von 0,5 bis 3 Zoll; kleinere Breiten eignen sich ideal für das Versiegeln von Platten für eine überwachte Umwelt.
  • Anpassbares bestrahltes Polyethylenklebeband
  • Druckempfindlicher Acrylklebstoff
  • Effektive Abdichtung zwischen Handschuh und Kleidungsstück
  • Perforationen im Abstand von 7,6 cm
  • Erhältlich mit einer Breite von 0,5 bis 3 Zoll
  • Kleinere Breiten für das Versiegeln der Platten für eine überwachte Umwelt
  • Klebeklebeband mit geringer Dichte und geringer Ausgasung
  • Auf einem 3 in. (7,6 cm) Kunststoffkern ohne Zwischenlage aufgerollt
  • Die 18-Yard-Rolle bietet ca. 42 Anwendungen; die 36-Yard-Rolle, 84 Anwendungen
  • Geeignet für Lebensmittelverarbeitung und pharmazeutische Produktion
  • Gammabestrahlt für aseptische Bereiche
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Acryl
Weiß
Klebeband
Klebeband für den Reinraum
Aseptisch, Gefahrgut- und Sicherheitskleidung, Rodac-Plattenversiegelung
16/Cs.
40.6 x 25.4 x 15.24 cm
16 °C bis 27 °C
18 yd. (2,01 m)
0,75 in.
ISO 9001 Certified Facility; 10-6 Sterility Assurance Level per AAMI TIR33:2005; Certificate of Conformance; Certificate of Irradiation
Polymer
Gloss
Polyethylen
Steril
3 in. Plastic Core
16 x 10 x 6 in.
60 °F bis 80 °F
16,5 x 19,05 mm (18 yd x 0,75 in.)
16.5 m
19,05 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048357-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/03/2025 Catalog NumberCSLB-34WHIR
Chargennummer047294-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/01/2025 Catalog NumberCSLB-34WHIR
Chargennummer046924-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/12/2024 Catalog NumberCSLB-34WHIR
Chargennummer045877-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/10/2024 Catalog NumberCSLB-34WHIR
Chargennummer044695-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/09/2024 Catalog NumberCSLB-34WHIR
Name des Produkts
Micronova™ Bestrahltes Microseal™ und Manschettenklebeband > Microseal Sleeve Dichtungsband, weißer LDPE 3 in. Kern, 0,75 in. X 18 yds, bestrahlt