Learn More
Invitrogen™ CoverWell™ Perfusion Chamber Gasket, 8 chambers, 9 mm diameter, 0.5 mm deep
Entwickelt für die Bildgebung und Manipulation lebender Zellen
Marke:  Invitrogen™ C18139
Artikelnummer. 10454972
  • 407.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Die CoverWell Perfusionskammerdichtungen bilden wasserdichte “zum Abdichten festzudrückende” Kammern mit doppeltem Zugang, so dass Reagenzien schnell hinzugefügt und entfernt werden können
  • Diese Dichtungen sind in Einzel- oder Mehrfach-Well-Konfigurationen erhältlich und ermöglichen die Durchführung mehrerer Experimente an einem einzelnen Mikroskopobjektträger oder Deckglas
  • Hitzebeständige Dichtungen können sterilisiert und für die direkte Kultivierung von Zellen und Geweben verwendet werden
Anwendungen:
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, IHC-Probenvorbereitung, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und -Nachweis, Immunhistochemie (IHC)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dichtung für Perfusionskammer
0,5 mm
0,5 mm
Raumtemperatur
Steril
Rot
Bei Raumtemperatur lagern.
9 mm
CoverWell™
1 set
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CoverWell™ Perfusion Chamber Gasket, 8 chambers, 9 mm diameter, 0.5 mm deep > 8 Kammern, 0,5 mm Tiefe; Durchmesser: 9 mm