Learn More
Invitrogen™ CoverWell™ Incubation Chamber Gasket
Entwickelt für die Immunzytochemie und In-situ-Hybridisierung
Marke: Invitrogen™ C18155
Beschreibung
Diese hitzebeständigen, autoklavierbaren und Nuklease-freien Kammerdichtungen sind für die Verwendung mit Inkubationskammern konzipiert. Die Kammern verbessern die Homogenität und Empfindlichkeit der Färbung, indem sie einen großen Probenbereich umfassen und gleichzeitig das erforderliche Reagenzienvolumen minimieren. Die wasserdichte Abdichtung hält Reaktanten an Ort und Stelle und verhindert Verdampfung selbst bei längerer Erwärmung und lässt sich für mehrstufige Verfahren leicht entfernen.
Anwendungen:
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, IHC-Probenvorbereitung, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzprobenvorbereitung, Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Immunhistochemie (IHC)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Inkubationskammerdichtung | |
0,2 mm | |
0,2 mm | |
Raumtemperatur | |
CoverWell™ |
Rot | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
13 mm | |
25 gaskets | |
25 gaskets |