Learn More
Invitrogen™ EU (5-Ethynyl-Uridin)
Hilfreich beim Nachweis globaler RNA-Transkription
Marke:  Invitrogen™ E10345
411.92 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
513.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10726865
  • 548.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem modifizierten Nukleotid, Ethynyluridin, können Sie die globale RNA-Transkription sowohl in-vitro als auch in-vivo zeitlich und räumlich nachweisen. Der Ansatz nutzt eine leistungsstarke Click-Chemie-Erkennung, ein einfaches und robustes Zwei-Schritt-Verfahren. In Schritt 1 wird das Alkin-haltige Biomolekül Zellen oder Tieren zugeführt und aktiv in RNA eingebaut. Die Detektion nutzt die chemoselektive Ligation oder „Click“-Reaktion zwischen einem Azid und einem Alkin, bei der das modifizierte Protein mit einem entsprechenden Azid-haltigen Farbstoff oder Hapten mit dem Click-iT Zellreaktionspuffer-Kit nachgewiesen wird. Zellen können mittels Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie oder High-Content-Bildgebung und -Analyse (HCS) analysiert werden.
Zellanalyse, Klick-Chemie, Markierungschemie, Metabolische Kennzeichnung und Naszente Proteinsynthese mit Klick-Chemie
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EU (5-Ethynyl-Uridin)
RNA-Markierung
EU
Click-iT™, Molecular Probes™
Lagerung bei ≤-20 °C
Raumtemperatur
5 mg
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2892733 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog NumberE10345
Chargennummer2674012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2023 Catalog NumberE10345
Chargennummer2497580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/06/2022 Catalog NumberE10345
Chargennummer2413453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2021 Catalog NumberE10345
Chargennummer2259596 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2020 Catalog NumberE10345
Name des Produkts
Invitrogen™ EU (5-Ethynyl-Uridin) > 5 mg