Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 384-Well-Reaktionsmikrotiterplatte mit Barcode
Für unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität zur schnellen und effizienten PCR-Amplifikation
Marke: Applied Biosystems™ 4326270
6640.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24286" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus einem einzigen, starren Polypropylen-Stück in einem 384-Well-Format
- Entwickelt für die Verwendung mit Applied Biosystems 384-Well-Real-Time PCR-Systemen und Thermocyclern
- Mattiert zur Minimierung von Störfluoreszenz, die von den Wells des Thermocycler-Blockes abstrahlt
- Geprüft zur Eliminierung von Platten mit Eigenfluoreszenz
- Das einzigartige Design liefert eine Barriere für die Umgebungsluft und gewährleistet damit Temperaturkonstanz zwischen den Wells
- Jede Reaktionsplatte besitzt ein eindeutiges Etikett mit einer aus acht Zeichen bestehender Seriennummer (Barcode), die zur Verhinderung von Verfolgungsfehlern maschinenlesbar ist und auch vom Anwender ausgelesen werden kann
- Plattform: 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, QuantSt
PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Enthält 10 Packungen mit je 50 Platten (500 Platten). Kann bei Raumtemperatur gelagert werden. Unter adäquaten Lagerbedingungen sind die Platten unbegrenzt lange lagerfähig. |
|
MicroAmp | |
Mikrotiterplatte | |
Stehrand | |
40 μl | |
500 Platten | |
Standard |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
500 Platten | |
Optisch | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polypropylen | |
384 | |
500 plates |