Learn More
Invitrogen™ CellTracker™ CM-DiI-Farbstoff
Ein roter Fluoreszenzfarbstoff, mit dem sich die Bewegung und Position von Zellen ideal überwachen lässt
830.00 CHF - 928.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Produktlinie | CellTracker™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11560166
|
Invitrogen™
C7000 |
20 x 50 μg |
928.00 CHF
1000 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10474562
|
Invitrogen™
C7001 |
1mg |
830.00 CHF
1 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Nach Aufnahme in den Zellen bleibt der Farbstoff gut erhalten und ermöglicht so ein Tracking der zellulären Bewegungen über mehrere Generationen hinweg
- Rote Anregungs-/Emissionsspektren (Maxima bei 553/570 nm) sind optimal für das Multiplexing mit grün fluoreszierenden Farbstoffen und Proteinen
- Retention des Fluoreszenzsignals >72 Stunden (typischerweise drei bis sechs Generationen)
- Geringe Zytotoxizität: Keine Auswirkungen auf Zellviabilität oder Proliferation
- Verbesserte Wasserlöslichkeit im Vergleich zu Dil
- Entwickelt, um frei durch die Zellmembranen in die Zellen zu gelangen, wo er sich in nicht zellgängige Reaktionsprodukte verwandelt
- Diese Farbstoffe werden an Tochterzellen übertragen, nicht jedoch an benachbarte Zellen in einer Population
- Stabil, ungiftig bei Arbeitskonzentrationen, guter Halt in Zellen und hell fluoreszierend bei physiologischem pH
Zellanalyse, Zell-Tracing und -Tracking, allgemeines Zell-Tracing, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Gelb | |
Fluoreszenzmikroskop | |
CellTracker™ | |
Fluoreszierendes Protein | |
Zellmembranen und Lipide, Lipids |
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. | |
Fluoreszent | |
Raumtemperatur | |
Farbstoff |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.