Learn More
Invitrogen™ CellTracker™ CM-DiI-Farbstoff
Ein roter Fluoreszenzfarbstoff, mit dem sich die Bewegung und Position von Zellen ideal überwachen lässt
Marke:  Invitrogen™ C7000
697.68 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11560166
  • 954.00 CHF / 1000 Mikrogramm
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nach Aufnahme in den Zellen bleibt der Farbstoff gut erhalten und ermöglicht so ein Tracking der zellulären Bewegungen über mehrere Generationen hinweg
  • Rote Anregungs-/Emissionsspektren (Maxima bei 553/570 nm) sind optimal für das Multiplexing mit grün fluoreszierenden Farbstoffen und Proteinen
  • Retention des Fluoreszenzsignals >72 Stunden (typischerweise drei bis sechs Generationen)
  • Geringe Zytotoxizität: Keine Auswirkungen auf Zellviabilität oder Proliferation
  • Verbesserte Wasserlöslichkeit im Vergleich zu Dil
  • Entwickelt, um frei durch die Zellmembranen in die Zellen zu gelangen, wo er sich in nicht zellgängige Reaktionsprodukte verwandelt
  • Diese Farbstoffe werden an Tochterzellen übertragen, nicht jedoch an benachbarte Zellen in einer Population
  • Stabil, ungiftig bei Arbeitskonzentrationen, guter Halt in Zellen und hell fluoreszierend bei physiologischem pH
Zellanalyse, Zell-Tracing und -Tracking, allgemeines Zell-Tracing, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
553⁄570
20 x 50 μg
CellTracker™
Fluoreszierendes Protein
Zellmembranen und Lipide, Lipids
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Fluoreszenzmikroskop
Fluoreszent
Raumtemperatur
Farbstoff
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ CellTracker™ CM-DiI-Farbstoff > 20 x 50 ug
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.