Learn More
Thermo Scientific™ Einfache Zentrifugenröhrchen für Molecular BioProducts mit Schnappverschluss
481.00 CHF - 500.00 CHF
Spezifikation
Art der Kappe | Flach |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, RNA-, DNA-, ATP-, Pyrogen-frei |
Material | Polypropylen |
Enthält | Flache Kappe |
Verpackung | Beutel |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10644163
|
Thermo Scientific™
3439G |
Grün | Steril | 0.6 ml | N/A | ||||||
10787984
|
Thermo Scientific™
3439O |
Orange | Steril | 0.6 ml | N/A | ||||||
10367232
|
Thermo Scientific™
3439A |
Divers | Steril | 0.6 ml | N/A | ||||||
Beschreibung
- Mit flacher Verschlusskappe
- Keine Mattierung oder Graduierung
- Zertifiziert RNase/DNase-, RNA/DNA-, ATP- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Flach | |
Polypropylen | |
Beutel | |
Flache Kappe |
RNase-, DNase-, RNA-, DNA-, ATP-, Pyrogen-frei | |
Flache Kappe | |
Nein |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Einfache Zentrifugenröhrchen für Molecular BioProducts mit Schnappverschluss