Learn More
Thermo Scientific™ Einfache Zentrifugenröhrchen für Molecular BioProducts mit Schnappverschluss
Marke: Thermo Scientific™ 3439A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit flacher Verschlusskappe
- Keine Mattierung oder Graduierung
- Zertifiziert RNase/DNase-, RNA/DNA-, ATP- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Flach | |
0.6 ml | |
Polypropylen | |
Beutel | |
Nein |
RNase-, DNase-, RNA-, DNA-, ATP-, Pyrogen-frei | |
Divers | |
Flache Kappe | |
Steril | |
Flache Kappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Einfache Zentrifugenröhrchen für Molecular BioProducts mit Schnappverschluss > Steril; gemischt; 0.6 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur