Learn More
Kern Sohn Feuchtebestimmer DAB 100-3
Moisture analyzer equipped with graphics display.
Marke:  Kern Sohn DAB100-3
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 16864196
  • 1194.64 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm
    • Trocknungsprozess aktiv
    • Aktives Heizprofil
    • Aktives Abschaltkriterium
    • Bisherige Trocknungszeit
    • Aktuelle Temperatur
    • Momentaner Feuchteanteil in %
  • Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
  • Sichtfenster auf die Probe, sehr hilfreich bei der Ersteinstellung
  • Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 15 Trocknungsprogrammen und 5 durchgeführten Trocknungsprozessen
  • Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird
  • 50 Probenschalen inklusive
Spezifikation
Spezifikation
Readout 0.001 g
110 g
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Kern Sohn Feuchtebestimmer DAB 100-3