Learn More
DuPont™ Overall, Modell CHA5
Bestehend aus flash-gesponnenem HDPE. Die 3-teilige Haube verfügt über eine optimale Passform für Kopf und Gesicht beim Drehen, während ein großer Schrittbereich eine gute Bewegungsfreiheit bietet.
964.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
---|---|
Material | HDPE |
Farbe | Grün |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13436646
![]() |
DuPont™
D14936675 |
XL |
964.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13416646
![]() |
DuPont™
D14936650 |
M |
964.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13456646
![]() |
DuPont™
D14936681 |
2XL |
964.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13446646
![]() |
DuPont™
D14936664 |
L |
964.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Ergonomisches Schutzdesign
- Abgesteppte äußere Säume
- Elastische Handgelenke, Knöchel und Haube
- Taillengummi (eingeklebt)
- Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff.
- Robust und dennoch leicht (<180 g pro Kleidungsstück)
- Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze | |
Grün | |
Elastisch | |
Mit Kapuze | |
Reißverschluss | |
Kategorie III, Typ 5 und 6 | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2 |
HDPE | |
Elastisch | |
Elastisch | |
3-teilig | |
Genäht | |
Abrasion |