Learn More
DuPont™ Overall, Modell CHA5
GREENER_CHOICE
Bestehend aus flash-gesponnenem HDPE. Die 3-teilige Haube verfügt über eine optimale Passform für Kopf und Gesicht beim Drehen, während ein großer Schrittbereich eine gute Bewegungsfreiheit bietet.
Marke:  DuPont™ D14936675
935.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13436646
  • 964.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Overall mit 3-teiliger Haube
  • Ergonomisches Schutzdesign
  • Abgesteppte äußere Säume
  • Elastische Handgelenke, Knöchel und Haube
  • Taillengummi (eingeklebt)
  • Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff.
  • Robust und dennoch leicht (<180 g pro Kleidungsstück)
  • Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze
HDPE
Elastisch
Elastisch
3-teilig
Genäht
Abrasion
108 bis 116 cm
XL
Grün
Elastisch
Mit Kapuze
Reißverschluss
Kategorie III, Typ 5 und 6
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Overall, Modell CHA5 > Größe: Extragroß