Learn More
Metro™ Mobile platzsparende Arbeitstische mit 3-seitigem Rahmen
Maximieren Sie jeden Zoll mit Metro™ mobilen, platzsparenden Arbeitstischen mit 3-seitigem Rahmen. Hergestellt aus robusten Edelstahlkomponenten, um den härtesten Anwendungen und Umgebungen standzuhalten. Einfache Montage in wenigen Minuten ohne Verwendung von Spezialwerkzeugen.
2275.00 CHF - 2545.00 CHF
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 24 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) 34 Zoll
Tragkraft (angloamerikanisch) 600 lb.
Tragkraft (metrisch) 272 kg
Produkttyp Fahrbarer Tisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Abmessungen (T x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (T x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15997191
Unterlagen ansehen
Metro™
MWTS2436US
24 x 36 x 34 Zoll Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15917201
Unterlagen ansehen
Metro™
MWTS2448US
24 x 48 x 34 Zoll Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15937201
Unterlagen ansehen
Metro™
MWTS2460US
24 x 60 x 34 Zoll Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Minutenschnelle Montage der Einheiten ohne Spezialausrüstung
  • Die untere Ablage ist in Schritten von 1 in. einstellbar
  • Die beständige Konstruktion bietet eine robuste Tragfähigkeit von 600 lbs.
  • Die Komponenten aus Edelstahl Typ 304 sind für die härtesten Anwendungen und Umgebungen geeignet
  • Die Pfosten mit einem Durchmesser von 1 in. und die patentierte Super Erecta Regalkonstruktion verleihen dem Tisch Steifigkeit und verhindern ein Wackeln
  • Robuster Edelstahl der Stärke 14 eliminiert nahezu jedes Abrollgeräusch
  • Mit korrosionsbeständigen 5 in-Rollen aus Polymer.
Warranty
Der Verkäufer garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung, Instandhaltung und Wartung für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Versand des Produkts frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, sofern der Verkäufer nichts anderes schriftlich angibt.
Spezifikation
Spezifikation
24 Zoll
600 lb.
Fahrbarer Tisch
Edelstahl (304)
34 Zoll
272 kg
Silber
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Mobile platzsparende Arbeitstische mit 3-seitigem Rahmen