Learn More
Metro™ Mobile platzsparende Arbeitstische mit 3-seitigem Rahmen
Maximieren Sie jeden Zoll mit Metro™ mobilen, platzsparenden Arbeitstischen mit 3-seitigem Rahmen. Hergestellt aus robusten Edelstahlkomponenten, um den härtesten Anwendungen und Umgebungen standzuhalten. Einfache Montage in wenigen Minuten ohne Verwendung von Spezialwerkzeugen.
Marke:  Metro™ MWTS2448US
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15917201
Beschreibung
Beschreibung
  • Minutenschnelle Montage der Einheiten ohne Spezialausrüstung
  • Die untere Ablage ist in Schritten von 1 in. einstellbar
  • Die beständige Konstruktion bietet eine robuste Tragfähigkeit von 600 lbs.
  • Die Komponenten aus Edelstahl Typ 304 sind für die härtesten Anwendungen und Umgebungen geeignet
  • Die Pfosten mit einem Durchmesser von 1 in. und die patentierte Super Erecta Regalkonstruktion verleihen dem Tisch Steifigkeit und verhindern ein Wackeln
  • Robuster Edelstahl der Stärke 14 eliminiert nahezu jedes Abrollgeräusch
  • Mit korrosionsbeständigen 5 in-Rollen aus Polymer.
Serviceleistungen
Der Verkäufer garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung, Instandhaltung und Wartung für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Versand des Produkts frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, sofern der Verkäufer nichts anderes schriftlich angibt.
Spezifikation
Spezifikation
Fahrbarer Tisch
24 Zoll
34 Zoll
272 kg
48 in.
Silber
24 x 48 x 34 Zoll
600 lb.
77 lb.
Edelstahl (304)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Metro™ Mobile platzsparende Arbeitstische mit 3-seitigem Rahmen > Mit 3-seitigem Rahmen; 24 x 48 Zoll