Learn More
Köttermann Mobiler Schrank mit einer verriegelbaren Tür
Dieser mobile Schrank mit einer verriegelbaren Tür bietet vielseitigen Stauraum mit einer einzelnen Tür zum Schutz von gelagerten Gegenständen.
auf Anfrage
Spezifikation
Schranktyp | Mobil |
---|---|
Türtyp | Aufklappbar |
Ausführung | Epoxidbeschichtet |
Rahmenmaterial | Stahl |
Scharnierseite | Rechts |
Produktcode | Marke | Scharnierseite | Anzahl Schubfächer | Anzahl Einschübe | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Scharnierseite | Anzahl Schubfächer | Anzahl Einschübe | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17332119
|
Köttermann
315-00113 |
Rechts | Keine | Keine | 516 x 450 x 590 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
17372119
|
Köttermann
315-00123 |
Rechts | Keine | 1 | 516 x 450 x 740 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
17392119
|
Köttermann
315-00125 |
Rechts | 1 | Keine | 516 x 450 x 740 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
17382099
|
Köttermann
315-00062 |
Rechts | Keine | Keine | 516 x 600 x 590 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
17322109
|
Köttermann
315-00072 |
Rechts | Keine | 1 | 516 x 600 x 740 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
17332109
|
Köttermann
315-00074 |
Rechts | 1 | Keine | 516 x 600 x 740 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Beschreibung
- Vielseitiger Stauraum
- Mobil mit verriegelbaren Rädern
- Verfügt über eine Tür mit Verriegelungsmechanismus zum Schutz von gelagerten Gegenständen
- Viele Größen und Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
Mobil | |
Epoxidbeschichtet | |
Rechts | |
1 | |
Kunststoff mit Bremsen | |
Weiß |
Aufklappbar | |
Stahl | |
Ja | |
Keine | |
Ja | |
Stahl |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Köttermann Mobiler Schrank mit einer verriegelbaren Tür