Learn More
Köttermann Mobiler Schrank mit einer verriegelbaren Tür
Dieser mobile Schrank mit einer verriegelbaren Tür bietet vielseitigen Stauraum mit einer einzelnen Tür zum Schutz von gelagerten Gegenständen.
Marke: Köttermann 315-00072
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vielseitiger Stauraum
- Mobil mit verriegelbaren Rädern
- Verfügt über eine Tür mit Verriegelungsmechanismus zum Schutz von gelagerten Gegenständen
- Viele Größen und Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
Weiß | |
516 x 600 x 740 mm | |
Epoxidbeschichtet | |
Rechts | |
1 | |
1 | |
Kunststoff mit Bremsen | |
Stahl |
Mobil | |
Aufklappbar | |
Stahl | |
Ja | |
Keine | |
Keine | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Köttermann Mobiler Schrank mit einer verriegelbaren Tür > Mobiler Schrank mit einer Tür; Scharnierseite:Rechts; Anzahl Schubladen:Keine; Anzahl der Einlegeböden:1; Abmessungen (T x B x H):516 x 600 x 740 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur