Learn More
behr Labor-Technik™ Mixed-Bed Ion Exchanger Made Of Stainless Steel
Standard cartridge made of V4A stainless steel for general purpose application: To supply laboratory glassware washers, for general laboratory maintenance and for small industrial consumers. For subsequent demineralization of reverse osmosis systems.
4185.00 CHF - 6465.00 CHF
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10799351
|
behr Labor-Technik™
B00223482 |
500 l/h |
4185.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10598092
|
behr Labor-Technik™
B00223483 |
700 l/h |
6465.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||