Learn More
behr Labor-Technik™ Mixed-Bed Ion Exchanger Made Of Stainless Steel
Standard cartridge made of V4A stainless steel for general purpose application: To supply laboratory glassware washers, for general laboratory maintenance and for small industrial consumers. For subsequent demineralization of reverse osmosis systems.
Marke:  behr Labor-Technik™ B00223482
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10799351
  • 4425.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Optimale Ausnutzung der Ionenaustauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasserverteilung im Gerät
  • Durchflussraten bis 700 l/h
  • Das einzigartige behropur™ Jet-Düsensystem verteilt das Rohwasser über das gesamte Harzbett. Für eine optimale Austauschkapazität und -qualität
  • Direkt und ohne Druckminderer an das Rohwassernetz anschließbar
  • Beständig gegen Wechseldruck
  • An der Unterseite und Oberseite des Gerätes anvulkanisierte Hartgummimanschetten bieten einen wirksamen Schutz.
  • Bequemer Transport dank der im Oberteil des Gerätes eingelassenen Griffe
  • Die Leitfähigkeit wird direkt am Gerät (installierte Messgeräte) oder mit einem Fernstandortmessgerät gesteuert.
  • Auch bei Erreichen des Grenzwertes mit Abschaltung und Niveauregelung erhältlich
  • Spezifikation
    Spezifikation
    74 mm
    E40d Druckfestes Mischbettgerät aus V 4 A-Speziallegierung, dauerhaft druckbeständig bis 10 bar, komplett mit Leitfähigkeitsmesser
    500 l/h