Learn More
behr Labor-Technik™ Mixed-Bed Ion Exchanger Made Of Stainless Steel
Standard cartridge made of V4A stainless steel for general purpose application: To supply laboratory glassware washers, for general laboratory maintenance and for small industrial consumers. For subsequent demineralization of reverse osmosis systems.
Marke: behr Labor-Technik™ B00223483
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
0,8 m | |
0,42 m | |
Druckfestes Mischbettgerät aus V 4 A-Speziallegierung,dauerhaft druckbeständig bis 10 bar, komplett mit Leitfähigkeitsmesser | |
700 l/h |
700 l/h | |
Edelstahl | |
0,8 m |