Learn More
Cytiva MiniMate™ Tangentialflussfiltration (TFF) Kapsel mit Omega™ Membran
Konzentrations- und Diafiltrationsverfahren (Entsalzung oder Pufferaustausch) können mit minimalem Benutzereingriff auf demselben System durchgeführt werden.
435.00 CHF - 443.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) PES
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 50 cm2
Anzahl pro Packung 1/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke MWCO Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke MWCO Preis Menge & Verfügbarkeit  
17164761
Unterlagen ansehen
Cytiva
OA001C12
1 kDa
435.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17174761
Unterlagen ansehen
Cytiva
OA003C12
3 kDa
435.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17114771
Unterlagen ansehen
Cytiva
OA050C12
50 kDa
435.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17184761
Unterlagen ansehen
Cytiva
OA005C12
5 kDa
443.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17134771
Unterlagen ansehen
Cytiva
OA100C12
100 kDa
443.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17144771
Unterlagen ansehen
Cytiva
OA300C12
300 kDa
435.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17164771
Unterlagen ansehen
Cytiva
OA990C12
1000 kDa
435.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17194761
Unterlagen ansehen
Cytiva
OA010C12
10 kDa
443.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17104771
Unterlagen ansehen
Cytiva
OA030C12
30 kDa
443.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17124771
Unterlagen ansehen
Cytiva
OA070C12
70 kDa
435.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17154771
Unterlagen ansehen
Cytiva
OA500C12
500 kDa
435.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Effiziente Verarbeitung
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
PES
Unsteril
50 cm2
1/Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva MiniMate™ Tangentialflussfiltration (TFF) Kapsel mit Omega™ Membran