Learn More
Cytiva MiniMate™ Tangentialflussfiltration (TFF) Kapsel mit Omega™ Membran
Konzentrations- und Diafiltrationsverfahren (Entsalzung oder Pufferaustausch) können mit minimalem Benutzereingriff auf demselben System durchgeführt werden.
Marke:  Cytiva OA010C12
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17194761
  • 443.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Effiziente Verarbeitung
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PES
Unsteril
1/Packung
10 kDa
50 cm2
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva MiniMate™ Tangentialflussfiltration (TFF) Kapsel mit Omega™ Membran > 10 kDa