Learn More
Cytiva MiniMate; EVO Tangentialfluss-Filtrationssystem (TFF)
Plug-and-Play-System zur Optimierung von Konzentrierungs-, Entsalzungs- und Pufferaustauschprozessen im Labormaßstab. Das System umfasst alle erforderliche Hardware, Schläuche und Anschlüsse, um Ihren Prozess schnell in Betrieb zu nehmen.
Marke:  Cytiva OAPMPUNV
Artikelnummer. 17184771
  • 7925.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das geringe Arbeitsvolumen des Systems, das durch den Einsatz eines konischen Bodenreservoirs und das kompakte Design erreicht wird, ermöglicht hohe Konzentrationsfaktoren aus bis zu 1 l oder mehr Probe. Konzentrieren Sie Ihre Probe auf bis zu 5 ml. Entwickelt für die Verwendung mit MiniMate TFF-Kapseln.
Die Peristaltikpumpen mit Rollenkopf sorgen für eine schonende Verarbeitung und sind die Wahl für entscheidende Anwendungen wie empfindliche Biomoleküle.
Die Systemkomponenten sind für einfache Montage und Demontage konzipiert; es sind keine Werkzeuge erforderlich. Schläuche und Anschlussstücke können einfach und schnell ausgetauscht werden. Die Rutschmuttern für Luer-Lock-Anschlüsse verhindern Schlauchknickstellen.
Anwendungen:
  • Konzentrieren und Entsalzen von Proteinen, Peptiden oder Nukleinsäuren (DNA, RNA, Oligonukleotide)
  • Rückgewinnen von Antikörpern oder rekombinanten Proteinen aus geklärten Zellkulturmedien
  • Verarbeiten von metallempfindlichen Enzymen und Molekülen
  • Trennen (Fraktionieren) großer von kleinen Biomolekülen
  • Konzentrieren von Viren oder Gentherapie-Vektoren
  • Vorbereiten von Proben vor der Säulenchromatographie
  • Konzentrieren von Proben nach der Gelfiltration
  • Depyrogensieren von Wasser, Puffern und Medienlösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Unsteril
Polysulfon
<500 ml
48,2 x 30,7 x 20,8 cm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Cytiva MiniMate; EVO Tangentialfluss-Filtrationssystem (TFF) > Bis zu 1 l