Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse Regulatory T Cell Staining Kit #3
Ausgelegt & optimiert für die Färbung von Maus-Splenozyten mit dem monoklonalen Antikörper FJK-16s. eBioscience™ Färbekit Nr. 3 für regulatorische T-Zellen Maus enthält: Anti-Maus CD4 FITC, CD25 PE & CD16/32, Anti-Maus/Ratte Foxp3 PE-Cy5, Ratte-IgG2a Isotypenkontrolle PE-Cy5, Färbepuffer, Fixierkonzentrat.
Marke:  Invitrogen™ 88-8115-40
471.68 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15551207
  • 704.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 15-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid und Formaldehyd
Includes:
  • Anti-Maus-CD4 FITC (RM4-5): 50 μg Verwendung von 0,125 μg/Test
  • Anti-Maus CD25 PE (PC61.5): 50 μg Verwendung von 0,06 μg/Test
  • Anti-Maus/Ratte Foxp3 PE-Cy5 (FJK-16s): 25 μg Verwendung von 0,5 μg/Test
  • Ratte-IgG2a Isotyp-Kontrolle PE-Cy5: 25 μg Verwendung von 0,5 μg/Test
  • Anti-Maus CD16/32 (Fc-Block) Gereinigt: 50 μg. Verwendung von 1 bis 5 μg/Test
  • Färbepuffer für Durchflusszytometrie
  • Fixierungs-/Permeabilisierungs-Konzentrat: 30mL.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C. Lichtempfindliches Material. Anwendung innerhalb von 6 Monaten nach der Öffnung oder bis zum auf der Flasche angegebenen Datum.
Intrazelluläre Färbung gefolgt von Durchflusszytometrieanalyse
Zellfärbekit
1 Kit
eBioscience™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3096091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number88-8115-40
Chargennummer2600333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number88-8115-40
Chargennummer2539519 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number88-8115-40
Chargennummer2808003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number88-8115-40
Chargennummer2937678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number88-8115-40
Name des Produkts
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse Regulatory T Cell Staining Kit #3 > Färbekit Nr. 3 für regulatorische T-Zellen Maus