Learn More
Bryson Packaging™ Polyethylenbeutel
Transparent und ausgezeichnet für den Versand, die Aufbewahrung und als Probenbeutel geeignet.
Marke: Bryson Packaging™ BAJ-360-050N
Beschreibung
- In einem breiten Spektrum von Größen/Fassungsvermögen lieferbar
- Mit wiederverschließbaren Bändern
Spezifikation
Wiederverschließbarer Beutel | |
Durchsichtig | |
Polyethylen | |
80 mm |
510 mL | |
Ideal zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben | |
75 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bryson Packaging™ Polyethylenbeutel > 75 x 80 mm (B x T); 100 St./Pckg.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur