Learn More
Sampling Systems™ MiniCorer
Geeignet für die Probenahme von klebrigen, kohäsiven Pulvern und Produkten wie z. B. Käse. Sampling Systems™ MiniCorer eignet sich hervorragend für die Probenahme von halbfesten Produkten.
48.95 CHF - 64.95 CHF
Spezifikation
Produkttyp Kernprobenehmer
Material Edelstahl (316L)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Ausführung Glänzend
Durchmesser (metrisch) 188 mm max. Klingendurchmesser
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15809391
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
7008A-02
235 mm
57.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15819391
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
7008A-03
295 mm
64.95 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15899381
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
7008A-01
190 mm
48.95 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Add to basket
Description
Description
  • 316L-Edelstahl
  • Hochwertige, glänzende Oberfläche
  • Nutfreie Konstruktion
  • Drehen Sie den Griff, während der Probennehmer in das Produkt gedrückt wird, um einen Kern des Produkts ausschneiden zu können
  • Nehmen Sie den Probenehmer nach Abschluss des Vorgangs heraus
Specifications
Specifications
Kernprobenehmer
Autoklavierbar
188 mm max. Klingendurchmesser
Edelstahl (316L)
Glänzend
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sampling Systems™ MiniCorer