Learn More
Sampling Systems™ MiniCorer
Geeignet für die Probenahme von klebrigen, kohäsiven Pulvern und Produkten wie z. B. Käse. Sampling Systems™ MiniCorer eignet sich hervorragend für die Probenahme von halbfesten Produkten.
Marke: Sampling Systems™ 7008A-03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 316L-Edelstahl
- Hochwertige, glänzende Oberfläche
- Nutfreie Konstruktion
- Drehen Sie den Griff, während der Probennehmer in das Produkt gedrückt wird, um einen Kern des Produkts ausschneiden zu können
- Nehmen Sie den Probenehmer nach Abschluss des Vorgangs heraus
Spezifikation
Kernprobenehmer | |
Autoklavierbar | |
188 mm max. Klingendurchmesser |
Edelstahl (316L) | |
Glänzend | |
295 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ MiniCorer > LengthMetric: 295 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur