Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Röhrchen. Kappe in Lavendel, K3E K3EDTA, nicht steril
Die Innenwand ist mit Antikoagulans beschichtet, die Calciumionen binden und die Gerinnungsfunktion unterbrechen.
425.04 CHF - 917.16 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff K3 E K3 EDTA
Sterilität Nicht steril
Verschluss inklusive Ja
Verschlussfarbe Lavendel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15748169
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
450530
0.25/0.5 ml
917.16 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15830146
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
450530
0.25/0.5 ml
425.04 CHF
2000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Innenwand ist mit sprühgetrocknetem K3E K3EDTA als Antikoagulant beschichtet, um Calciumionen zu binden und die gerinnende Kaskade zu unterbrechen.
  • Zur Hämatologie.
  • In verschiedenen Größen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
K3 E K3 EDTA
Nicht steril
Ja
Lavendel
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One MiniCollect™ Röhrchen. Kappe in Lavendel, K3E K3EDTA, nicht steril