Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Röhrchen. Kappe in Lavendel, K3E K3EDTA, nicht steril
Die Innenwand ist mit Antikoagulans beschichtet, die Calciumionen binden und die Gerinnungsfunktion unterbrechen.
Marke: Greiner Bio-One 450530
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Innenwand ist mit sprühgetrocknetem K3E K3EDTA als Antikoagulant beschichtet, um Calciumionen zu binden und die gerinnende Kaskade zu unterbrechen.
- Zur Hämatologie.
- In verschiedenen Größen erhältlich.
Spezifikation
K3 E K3 EDTA | |
0.25/0.5 ml | |
Lavendel |
Nicht steril | |
Ja |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- X500 MiniCollect TUBE 0.25/0.5 ml K3E K3EDTA lave nder cap
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate