Learn More
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Thermal Cycler + Plastics
Der Applied Biosystems MiniAmp Thermocycler ist ein kompakter, genauer und wirtschaftlicher Thermocycler, der auf die grundlegenden Anforderungen Ihres Labors im Bereich des Thermocyclings zugeschnitten ist.
4810.00 CHF
Spezifikation
Thermische Genauigkeit ±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
Hochdurchsatz-Kompatibilität Manuelle Protokolle
Thermische Gleichmäßigkeit <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell, standardmäßig
Abmessungen 39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in.)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17173179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
A41194
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
4810.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17172432
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
A41195
Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total)
4810.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in.)
100 bis 240 V
Thermocycler
0 °C bis 100 °C
3 °C/s (Block), 2,2 °C/s (Probe)
1 package
96-Well
Manuelle Protokolle
Schnell, standardmäßig
96-Well, 0,2 ml
5-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen
Beschränkte Garantie
500 W
> 1.000 Protokolle
5,9 kg (13 lb.)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Thermal Cycler + Plastics