Learn More
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Thermal Cycler + Plastics
Der Applied Biosystems MiniAmp Thermocycler ist ein kompakter, genauer und wirtschaftlicher Thermocycler, der auf die grundlegenden Anforderungen Ihres Labors im Bereich des Thermocyclings zugeschnitten ist.
Marke: Applied Biosystems™ A41194
2990.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
3206.82 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
The Applied Biosystems MiniAmp Thermal Cycler is a compact, accurate, and economical thermal cycler designed to fulfill basic laboratory thermal cycling needs. It has a 5-inch color touchscreen for easy control and may also be accessed through our Thermo Fisher Connect cloud-based platform, providing the freedom to design and securely upload methods from any mobile device or desktop computer.
- Geringer Platzbedarf
- Luftstrom erfolgt von vorn nach hinten, so können Sie mehrere Einheiten nebeneinander aufstellen, um wertvollen Platz auf dem Labortisch zu sparen.
- Streifen mit acht Röhren mit aufgesetzten gewölbten Kappen, die sich unabhängig voneinander öffnen und schließen lassen, um Kontamination und Verdunstung zu verhindern
- Abgewinkelte Kappen, die eine effiziente Positionierung der Rohrstreifen in Gestellen und Thermocyclerblöcken ermöglichen
- Geätzte A-H-Buchstabenbeschriftung auf jedem Röhrchen, die bei geöffneten oder geschlossenen Verschlüssen sichtbar ist
- Doppelte Endlaschen für korrekte Etikettierung und einfache Handhabung
- Graduierte 20 μl-Messmarkierungen an jedem Röhrchen zur visuellen Volumenkontrolle
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) | |
Manuelle Protokolle | |
Schnell, standardmäßig | |
96-Well, 0,2 ml | |
5-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
Beschränkte Garantie | |
USB, WLAN, Ethernet | |
3 °C/s (Block), 2,2 °C/s (Probe) | |
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips) | |
5,9 kg (13 lb.) |
• MiniAmp Thermocycler •1x MicroAmp 8-Röhrchenstreifen mit angehängten, gewölbten Kappen, 0,2 ml (125 Streifen) |
|
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in.) | |
100 bis 240 V | |
Thermocycler | |
0 °C bis 100 °C | |
500 W | |
> 1.000 Protokolle | |
1 package | |
96-Well |
Aktionen
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen