Learn More
Heathrow Scientific™ Mini-Vortexmischer Universal
Mini Vortexer mit geringem Platzbedarf bei max. Leistung. Dieser Mini Vortex bietet sofortiges Vortexen für eine Vielzahl an Gefäßgrößen. Eine einfache Berührung startet den Vorgang und ermöglicht eine außergewöhnliche Mischlesitung mit nur einer Hand.
127.00 CHF - 162.00 CHF
Spezifikation
Orbit | 6 mm |
---|---|
Drehzahlbereich | 4500 U/min |
Elektrische Anforderungen | 100/240 V |
Spannung | 100/240 V |
Wirkleistung | 7.8W |
Benachrichtigungen:
Lesen Sie vor der ersten Verwendung des Mini-Vortexers die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Das Handbuch enthält wichtige Informationen, Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen.
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15901137
|
Heathrow Scientific™
120567 |
Violett, Grau |
145.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17218450
|
Heathrow Scientific™
120827 |
Schwarz |
127.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15911137
|
Heathrow Scientific™
120598 |
Blau, grau |
162.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Hergestellt aus langlebigen ABS- und Silikonmaterialien um den am häufigsten verwendeten Chemikalien widerstehen.Flaches Design und geringer Platzbedarf (nur 10,92 cm breit). Schnelles Vortexen spart Zeit und ermöglicht ein schnelles Mischen von Proben. Modernes Design ermöglicht einfache Einhandbedienung, das Rütteln hört auf, sobald das Gefäß den Aufsatz verlässt. Bei wiederholten Vorgängen ist nur ein niedriger Aktivierungsdruck nötig, um Ermüdung des Benutzers zu verhindern. Ein Wartungsfreies Design und 5 Jahre Garantie helfen, die Betriebskosten zu senken. Stabile Plattform reduziert die Eiegnbewegung des Gerätes und somit auch das fallenlassen der Probe. Sicheres Aufstellen durch rutschfreie Füße. Leiser Betrieb und geringe Vibrationen helfen den Anwendern, konzentriert zu bleiben. Geschwindigkeit: 4.500 U/min, Orbit: 6 mm, Kapazität: Röhrchen bis zu 50 ml, Geräuschlevel: 53 dB unbeladen bei voller Geschwindigkeit, Gewicht: 0,9 kg, Leistungsdaten: 12 VDC, ca. 7,8 W (beladen), Spannungseingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Ausgangsleistung: 12 VDC, 1A mit 4 austauschbaren Steckern für den weltweiten Einsatz, Zertifizierung: CE, CB Scheme und SGS (Kanada und USA), 3 Jahre Garantie, Lieferumfang beinhaltet 2 Ersatz-Silikonkappen
Spezifikation
6 mm | |
100/240 V | |
7.8W | |
Bis zu 50 ml | |
50/60 Hz | |
2,9 in. | |
5,1 x 4,3 in. | |
7.62 cm | |
5,2 in. | |
132 mm | |
4,4 in. | |
110 mm | |
1,25 kg | |
0,09 kg | |
12 VDC | |
5 Jahre |
4500 U/min | |
100/240 V | |
0,3 A | |
4 austauschbar | |
ABS-Kunststoffsockel, ABS-Plattform | |
75 mm | |
3 in. | |
5,1 in. | |
12.95 cm | |
4,3 in. | |
10.92 cm | |
2,78 lb. | |
2 lb. | |
1 Mini-Vortexer, 2 Silikonkappen, 1 doppelt isoliertes Niederspannungsnetzteil mit 4 austauschbaren Steckern | |
Druckschalter |