Learn More
Gilson™ Mini-Vortexmischer
Der Mischer kann per Berührung aktiviert werden und bietet leistungsstarkes Mischen auf kleiner Stellfläche für Röhrchen mit einem Volumen bis zu 50 ml.
Marke:  Gilson™ 36110710
209.07 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16308611
  • 277.00 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Kleine Größe, aber kraftvolles Mischen
  • Der Mini-Vortexmischer liefert eine feste Drehzahl von 2.800 U/min, indem er nur leichten Druck auf die Mitte des spritzwassergeschützten Vortexmischer-Kopfes ausübt.
  • Bei Entfernung des Drucks wird der Vortexmischer-Motor sofort gestoppt.
  • Der gesamte Betrieb verläuft leise und gleichmäßig auf einer kleinen Stellfläche von 10 x 10 cm (4 x 4 in.).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fix, 2.800 rpm
Vortexschüttler
50/60 Hz
6,6 cm
9,4 cm
9,9 cm
0,4 kg
100/240 V
EU-Stecker
2,6 Zoll
3,7 Zoll
3,9 in.
1 lb.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ Mini-Vortexmischer > EU-Stecker