Learn More
Fisherbrand™ Mini-UV-Sterilisationsschrank mit Timer
Schränkt die Kontamination von PCR-Ansätzen ein. Fisherbrand™ Mini-UV-Sterilisationswerkbank mit Zeitschaltuhr bietet eine praktische Umgebung für die Vorbereitung von PCR-Reaktionen in einer nukleinsäurefreien Umgebung.
1525.00 CHF - 1600.00 CHF
Spezifikation
Beleuchtungsart | 4 UV-Lampen, 1 weiß |
---|---|
Tiefe (metrisch) | 350 mm |
Höhe (metrisch) | 510 mm |
Wirkleistung | 5 x 15 W |
Gewicht (metrisch) | 12 kg |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15572496
|
Fisherbrand™
F-UVCABMINI |
Kein Fach |
1525.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15582496
|
Fisherbrand™
F-UVCABMTY4 |
Tablett |
1600.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Spezifikation
4 UV-Lampen, 1 weiß | |
510 mm | |
12 kg |
350 mm | |
5 x 15 W | |
560 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mini-UV-Sterilisationsschrank mit Timer