Learn More
Fisherbrand™ Mini-UV-Sterilisationsschrank mit Timer
Schränkt die Kontamination von PCR-Ansätzen ein. Fisherbrand™ Mini-UV-Sterilisationswerkbank mit Zeitschaltuhr bietet eine praktische Umgebung für die Vorbereitung von PCR-Reaktionen in einer nukleinsäurefreien Umgebung.
Marke:  Fisherbrand™ F-UVCABMINI
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15572496
  • 1525.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • UV-Lampen an den Schränken denaturieren Nukleinsäuren in 5 bis 30 Minuten, sodass sie für die Amplifikation nicht mehr geeignet sind.
  • Integriert Sicherheitsfunktionen, damit der Anwender dem UV-Licht nicht ausgesetzt wird.
  • Die UV-Lampen sind zeitgesteuert
  • Sicherheitsschalter an den Schranktüren schalten die UV-Lampen beim Öffnen aus.
  • Schirmt radioaktive beta-Strahlung ab
  • Spezifikation
    Spezifikation
    4 UV-Lampen, 1 weiß
    510 mm
    5 x 15 W
    560 mm
    350 mm
    Kein Fach
    12 kg
    Dokumentation
    Product Certifications
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Mini-UV-Sterilisationsschrank mit Timer >