Learn More
Buerkleâ„¢ Mini-Probennehmer
Wählen Sie das PE-Modell für die allgemeine Probenahme oder das PTFE-Modell für die ultrareine Probenahme. Die Buerkle™ MiniSampler Umweltprobenahme-Kits sind ideal für die Probenahme aus Fässern, Kanistern, Tanks und anderen großvolumigen Flüssigkeitsbehältern.
Marke: Buerkleâ„¢ 5305-0110
432.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Nicht für aggressive Säuren.Dämpfe können die Pumpe zerstören.
Beschreibung
- Die Probenflüssigkeit kommt nur mit dem Ansaugschlauch und der ursprünglichen Probenflasche in Kontakt, wodurch die Gefahr einer Kreuzkontamination minimiert wird
- Die Flaschen werden unmittelbar nach der Probennahme versiegelt
- Der Einweg-Ansaugschlauch kann schnell ausgetauscht werden, um sicherzustellen, dass die Proben nicht kontaminiert werden
- Bei Bedarf kann für jede Probe ein neuer Schlauch verwendet werden
- 8 mm-Schlauch kann enge, scheinbar unzugängliche Probenahmebereiche erreichen
- Auch für viskose Öle geeignet
- Komplett mit einer handlichen Transporttasche
Spezifikation
MiniSampler | |
Maximale Saughöhe: 5 m | |
Ultrareine Probenahme |
PTFE | |
Vakuumpumpe, 1 PFA-Probenflasche (180 ml), PTFE-Saugschlauch (5 m, 6 x 8 mm), 1 Schlauchschneider, 1 Schlauchgewicht aus Edelstahl (AISI 304), 20 Seal-it Bottle Seals |
Videos
-
Buerkle MiniSampler Environmental Sampling Kit