Learn More
Buerkle™ Mini-Probennehmer
Wählen Sie das PE-Modell für die allgemeine Probenahme oder das PTFE-Modell für die ultrareine Probenahme. Die Buerkle™ MiniSampler Umweltprobenahme-Kits sind ideal für die Probenahme aus Fässern, Kanistern, Tanks und anderen großvolumigen Flüssigkeitsbehältern.
389.00 CHF - 641.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp MiniSampler
Beschreibung Maximale Saughöhe: 5 m
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Nicht für aggressive Säuren.Dämpfe können die Pumpe zerstören.
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Enthält Prix Quantité et disponibilité  
10268460
Voir les accessoires Afficher les documents
Buerkle™
5305-0100
Allgemeine Probenahme Vakuumpumpe, 10 PE-Flaschen (100 ml), PE-Saugschlauch (10 m, 6 x 8 mm), 1 Schlauchschneider, 1 Schlauchgewicht aus V2A-Edelstahl (1.4301), 20 Seal-it Bottle Seals
389.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Ajouter au panier
10680543
Voir les accessoires Afficher les documents
Buerkle™
5305-0110
Ultrareine Probenahme Vakuumpumpe, 1 PFA-Probenflasche (180 ml), PTFE-Saugschlauch (5 m, 6 x 8 mm), 1 Schlauchschneider, 1 Schlauchgewicht aus Edelstahl (AISI 304), 20 Seal-it Bottle Seals
641.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Ajouter au panier
Description
Description
  • Die Probenflüssigkeit kommt nur mit dem Ansaugschlauch und der ursprünglichen Probenflasche in Kontakt, wodurch die Gefahr einer Kreuzkontamination minimiert wird
  • Die Flaschen werden unmittelbar nach der Probennahme versiegelt
  • Der Einweg-Ansaugschlauch kann schnell ausgetauscht werden, um sicherzustellen, dass die Proben nicht kontaminiert werden
  • Bei Bedarf kann für jede Probe ein neuer Schlauch verwendet werden
  • 8 mm-Schlauch kann enge, scheinbar unzugängliche Probenahmebereiche erreichen
  • Auch für viskose Öle geeignet
  • Komplett mit einer handlichen Transporttasche
Spécification
Spécification
MiniSampler
Maximale Saughöhe: 5 m
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis