Learn More
Merck Millicell™ Auffangtabletts
Mit Deckel
191.00 CHF - 192.00 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive | Mit Deckel |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polystyrol |
Form | Rechteckig |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Wellanzahl | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellanzahl | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10347753
|
Merck
PSSW010R5 |
1 |
192.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10052523
|
Merck
PSMW010R5 |
24 |
191.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Entwickelt zur Unterstützung von Zellanhaftung, Wachstum und Differenzierung für eine Vielzahl von Anwendungen
- 24-Well-Zufuhrtablett mit Tropfenform, um das Auftreten von Luftblasen, die sich während der Plattenmontage unter der Membran bilden können, zu reduzieren und sicherzustellen, dass Zellen-Monolayer die richtigen Nährstoffe erhalten
- Einzel-Well-Zufuhrtabletts verwenden Schikanen zur Reduzierung von Medienlecks und -kontaminationen
Spezifikation
Mit Deckel | |
Polystyrol | |
Steril |
Durchsichtig | |
Rechteckig | |
Auffangtablett |