Learn More
Merck Millicell™ Auffangtabletts
Mit Deckel
Brand: Merck PSSW010R5
This item is not returnable.
View return policy
Description
Entwickelt zur Unterstützung von Zellanhaftung, Wachstum und Differenzierung für eine Vielzahl von Anwendungen
- 24-Well-Zufuhrtablett mit Tropfenform, um das Auftreten von Luftblasen, die sich während der Plattenmontage unter der Membran bilden können, zu reduzieren und sicherzustellen, dass Zellen-Monolayer die richtigen Nährstoffe erhalten
- Einzel-Well-Zufuhrtabletts verwenden Schikanen zur Reduzierung von Medienlecks und -kontaminationen
Specifications
Mit Deckel | |
Polystyrol | |
Steril | |
1 | |
5 μm |
Durchsichtig | |
Rechteckig | |
Auffangtablett | |
Deckel, Single-Well-Auffangtablett |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Merck Millicell™ Auffangtabletts > Mikrotiterplatte für Zellkulturen; Aufnahmeplatte mit einem Well und Deckel
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction